5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303313-1G OR303313-500MG
APOSOR303313-1GEA 538 EUR
APOSOR303313-1G APOSOR303313-500MG
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Formula: C₁₁H₁₁IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18648151
Núm. CAS: 436091-93-9