3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303315-1G OR303315-500MG
APOSOR303315-1GEA 1070 EUR
APOSOR303315-1G APOSOR303315-500MG
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Formula: C₁₁H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18785174
Núm. CAS: 156258-39-8