3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR30332-10G OR30332-1G OR30332-5G
APOSOR30332-10GEA 691 EUR
APOSOR30332-10G APOSOR30332-1G APOSOR30332-5G
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Formula: C₁₆H₁₃NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173714
Núm. CAS: 175278-50-9