[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(trimethylsilyl)ethynyl]-1,3,2-dioxaborolane, Trimethyl((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethynyl)silane, [(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethynyl]trimethylsilane
OR303320-250MG
APOSOR303320-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR303320-250MG
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₂₁BO₂Si
MW: 224,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13182130
Núm. CAS: 159087-46-4