3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR30333-10G OR30333-1G OR30333-5G
APOSOR30333-10GEA 519 EUR
APOSOR30333-10G APOSOR30333-1G APOSOR30333-5G
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₀ClNO₄S
MW: 335,762 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090622
Núm. CAS: 175278-51-0