Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303340-1G OR303340-5G
APOSOR303340-1GEA 125 EUR
APOSOR303340-1G APOSOR303340-5G
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O₂
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22415252
Núm. CAS: 919354-52-2