5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303341-1G
APOSOR303341-1GEA 144 EUR
APOSOR303341-1G
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846318
Núm. CAS: 1240725-66-9