Methyl potassium oxalate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium 2-methoxy-2-oxoacetate, Potassium methoxy(oxo)acetate, Potassium 2-methoxy-2-oxoethanoate
OR303344-1G OR303344-500MG
APOSOR303344-1GEA 23.2 EUR
APOSOR303344-1G APOSOR303344-500MG
Methyl potassium oxalate 98%
Methyl potassium oxalate
Formula: C₃H₃O₄·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20922789
Núm. CAS: 10304-09-3