2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303347-1G OR303347-5G
APOSOR303347-1GEA 50.9 EUR
APOSOR303347-1G APOSOR303347-5G
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol
Formula: C₂₀H₄₂O₂
Pto. de fusión: 49…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043351
Núm. CAS: 2136-72-3