3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303352-1G OR303352-500MG OR303352-5G
APOSOR303352-1GEA 48 EUR
APOSOR303352-1G APOSOR303352-500MG APOSOR303352-5G
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
Formula: C₁₃H₁₀BrN
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276495
Núm. CAS: 91828-08-9