Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303375-1G OR303375-5G
APOSOR303375-1GEA 0 EUR
APOSOR303375-1G APOSOR303375-5G
Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Formula: C₁₀H₁₈O₂Si₂
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039516
Núm. CAS: 2754-32-7