4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Ethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303559-5G
APOSOR303559-5GEA 85.7 EUR
APOSOR303559-5G
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₁BO₂
MW: 232,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18643353
Núm. CAS: 1075719-87-7