Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303563-1G OR303563-500MG OR303563-5G
APOSOR303563-1GEA 154 EUR
APOSOR303563-1G APOSOR303563-500MG APOSOR303563-5G
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Formula: C₂₀H₂₃BO₄
MW: 338,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294535
Núm. CAS: 1256358-85-6