4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
OR303564-1G OR303564-5G
APOSOR303564-1GEA 121 EUR
APOSOR303564-1G APOSOR303564-5G
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
Formula: C₁₈H₂₈BNO₃
MW: 317,231 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18383925
Núm. CAS: 1206594-12-8