Ethyl (E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenoate

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Ethyl 3-(pyridin-3-yl)acrylate

OR303585-5G
APOSOR303585-5GEA 235 EUR
APOSOR303585-5G
Ethyl (E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenoate
Ethyl (E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C (0,007 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02177443
Núm. CAS: 28447-17-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR