Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)propane-1,3-dioate
OR30383-1G OR30383-250MG
APOSOR30383-1GEA 91.5 EUR
APOSOR30383-1G APOSOR30383-250MG
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Formula: C₁₄H₁₇NO₆
MW: 295,288 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00110674
Núm. CAS: 59803-35-9