Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303911-5G
APOSOR303911-5GEA 275 EUR
APOSOR303911-5G
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₂N₄O₂
MW: 220,228 g/mol
Pto. de fusión: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03069208
Núm. CAS: 2627-58-9