1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303913-500MG OR303913-5G
APOSOR303913-500MGEA 112 EUR
APOSOR303913-500MG APOSOR303913-5G
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456248
Núm. CAS: 131880-76-7