Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR303944-1G OR303944-5G
APOSOR303944-1GEA 109 EUR
APOSOR303944-1G APOSOR303944-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Pto. de fusión: 133…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994633
Núm. CAS: 952566-04-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III