5-Ethyl-2-methylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30399-1G OR30399-5G
APOSOR30399-1GEA 0 EUR
APOSOR30399-1G APOSOR30399-5G
5-Ethyl-2-methylpiperidine
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Formula: C₈H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023134
Núm. CAS: 104-89-2