2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR303996-500MG
APOSOR303996-500MGEA 214 EUR
APOSOR303996-500MG
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10014472
Núm. CAS: 99840-51-4