Pentan-3-one oxime
Proveedor: Apollo Scientific
OR30404-250MG OR30404-1G OR30404-5G
APOSOR30404-250MGEA 226 EUR
APOSOR30404-250MG APOSOR30404-1G APOSOR30404-5G
Pentan-3-one oxime
Pentan-3-one oxime
Formula: C₅H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00110982
Núm. CAS: 1188-11-0