(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR304052-1G OR304052-250MG
APOSOR304052-1GEA 168 EUR
APOSOR304052-1G APOSOR304052-250MG
(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 159 °C
Densidad: 0,828 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427201
Núm. CAS: 17397-29-4
UN: 1987
ADR: 3,III