2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Proveedor: Apollo Scientific
OR304321-1G OR304321-250MG OR304321-500MG
APOSOR304321-1GEA 1370 EUR
APOSOR304321-1G APOSOR304321-250MG APOSOR304321-500MG
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19229294
Núm. CAS: 255882-95-2