1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304324-1G OR304324-250MG OR304324-500MG
APOSOR304324-1GEA 1040 EUR
APOSOR304324-1G APOSOR304324-250MG APOSOR304324-500MG
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29918536
Núm. CAS: 2068152-34-9