1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304325-1G OR304325-5G
APOSOR304325-1GEA 589 EUR
APOSOR304325-1G APOSOR304325-5G
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Formula: C₃H₈N₂O·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30471612
Núm. CAS: 2007919-87-9