N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30433-1G OR30433-500MG
APOSOR30433-1GEA 40.6 EUR
APOSOR30433-1G APOSOR30433-500MG
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445602
Núm. CAS: 325715-13-7
EINECS: 608-756-9