N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304333-10G OR304333-1G OR304333-5G
APOSOR304333-10GEA 923 EUR
APOSOR304333-10G APOSOR304333-1G APOSOR304333-5G
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
N,N-Diethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₆N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18381080
Núm. CAS: 149088-16-4