2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR304336-5G
APOSOR304336-5GEA 127 EUR
APOSOR304336-5G
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Formula: C₅H₈ClNO₂
MW: 149,576 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29988233
Núm. CAS: 1628263-61-5