5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR304339-1G OR304339-5G
APOSOR304339-1GEA 521 EUR
APOSOR304339-1G APOSOR304339-5G
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formula: C₈H₆INS
MW: 275,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00643249
Núm. CAS: 90414-61-2