cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304340-1G OR304340-250MG OR304340-500MG
APOSOR304340-1GEA 1900 EUR
APOSOR304340-1G APOSOR304340-250MG APOSOR304340-500MG
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27956964
Núm. CAS: 1434141-93-1