Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-Methyl 3-bromocyclobutanecarboxylate
OR304341-1G OR304341-250MG
APOSOR304341-1GEA 163 EUR
APOSOR304341-1G APOSOR304341-250MG
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Formula: C₆H₉BrO₂
MW: 193,038 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27987093
Núm. CAS: 1523618-35-0