cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304352-1G OR304352-5G
APOSOR304352-1GEA 589 EUR
APOSOR304352-1G APOSOR304352-5G
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29918566
Núm. CAS: 1068160-25-7