2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR304358-10G OR304358-5G
APOSOR304358-10GEA 1090 EUR
APOSOR304358-10G APOSOR304358-5G
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Formula: C₆H₉BrO
MW: 177.039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847541
Núm. CAS: 128312-69-6