1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR304362-1G OR304362-5G
APOSOR304362-1GEA 700 EUR
APOSOR304362-1G APOSOR304362-5G
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Formula: C₇H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28098637
Núm. CAS: 1584139-24-1