trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-3-(Benzyloxy)cyclobutan-1-ol
OR304363-1G OR304363-250MG
APOSOR304363-1GEA 473 EUR
APOSOR304363-1G APOSOR304363-250MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22397416
Núm. CAS: 1383813-54-4