3-Methylcyclobutan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR304365-1G OR304365-250MG OR304365-500MG
APOSOR304365-1GEA 1560 EUR
APOSOR304365-1G APOSOR304365-250MG APOSOR304365-500MG
3-Methylcyclobutan-1-one
3-Methylcyclobutan-1-one
Formula: C₅H₈O
MW: 84,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17215903
Núm. CAS: 1192-08-1