2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR304371-1G OR304371-250MG OR304371-500MG
APOSOR304371-1GEA 0 EUR
APOSOR304371-1G APOSOR304371-250MG APOSOR304371-500MG
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Formula: C₈H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30003025
Núm. CAS: 2007916-55-2