(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304388-100MG OR304388-250MG
APOSOR304388-100MGEA 567 EUR
APOSOR304388-100MG APOSOR304388-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₉N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037452
Núm. CAS: 1788054-82-9