5-Chloropyridazin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR304389-1G
APOSOR304389-1GEA 496 EUR
APOSOR304389-1G
5-Chloropyridazin-3-amine
5-Chloropyridazin-3-amine
Formula: C₄H₄ClN₃
MW: 129,548 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19214495
Núm. CAS: 1314978-36-3