(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR304392-1G
OR304392-250MG
APOSOR304392-1GEA
250
EUR
APOSOR304392-1G
APOSOR304392-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Formula:
C₆H₈N₂O MW: 124,141 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29037453 Núm. CAS: 1788044-13-2 |