2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304396-250MG OR304396-500MG
APOSOR304396-250MGEA 633 EUR
APOSOR304396-250MG APOSOR304396-500MG
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Formula: C₆H₁₀N₂O·ClH
MW: 162,617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28155140
Núm. CAS: 1630906-86-3