3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304398-1G OR304398-5G
APOSOR304398-1GEA 700 EUR
APOSOR304398-1G APOSOR304398-5G
3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formula: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
MW: 241,201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185054
Núm. CAS: 13323-42-7