2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR304404-250MG OR304404-500MG
APOSOR304404-250MGEA 705 EUR
APOSOR304404-250MG APOSOR304404-500MG
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formula: C₇H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23378266
Núm. CAS: 1422062-20-1