Spiro[3.5]nonan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR304405-1G OR304405-5G
APOSOR304405-1GEA 433 EUR
APOSOR304405-1G APOSOR304405-5G
Spiro[3.5]nonan-2-one
Spiro[3.5]nonan-2-one
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483741
Núm. CAS: 29800-56-4