(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304412-250MG OR304412-500MG
APOSOR304412-250MGEA 789 EUR
APOSOR304412-250MG APOSOR304412-500MG
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29918531
Núm. CAS: 2200278-74-4