2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR304413-1G OR304413-250MG OR304413-500MG
APOSOR304413-1GEA 1560 EUR
APOSOR304413-1G APOSOR304413-250MG APOSOR304413-500MG
2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
2-Methyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₄N₂O·ClH
MW: 190,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700080
Núm. CAS: 1203686-07-0