Spiro[3.3]heptan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR304421-1G OR304421-500MG
APOSOR304421-1GEA 1270 EUR
APOSOR304421-1G APOSOR304421-500MG
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23884142
Núm. CAS: 1502422-51-6