2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Proveedor: Apollo Scientific
OR304423-1G OR304423-250MG OR304423-500MG
APOSOR304423-1GEA 1560 EUR
APOSOR304423-1G APOSOR304423-250MG APOSOR304423-500MG
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Formula: C₅H₉NS
MW: 115,197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17017542
Núm. CAS: 920491-09-4