2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR304427-100MG OR304427-250MG OR304427-500MG
APOSOR304427-100MGEA 0 EUR
APOSOR304427-100MG APOSOR304427-250MG APOSOR304427-500MG
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Formula: C₆H₁₁NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22566239
Núm. CAS: 1363381-30-9